Documenti fondamentali
644064
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-N-Boc-3-aminopyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
243-244 °C (lit.)
Densità
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m1/s1
CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Applicazioni
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine may be used to prepare:
  • Descarboxamide analog and Na-methylated analogs of 4-N-(Nω-nitro-L-argininyl)-trans-4-amino-L-proline amide.
  • Histamine 3 (H3) receptor antagonists containing pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamide moiety.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
196.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Selective l-nitroargininylaminopyrrolidine and L-nitroargininylaminopiperidine neuronal nitric oxide synthase inhibitors.
Seo J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(5), 1928-1938 (2007)
Pyrrolidin-3-yl-N-methylbenzamides as potent histamine 3 receptor antagonists.
Zhou D, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5957-5960 (2011)