420220
Dihexadecyldimethylammonium bromide
97%
Sinonimo/i:
Dimethyldihexadecylammonium bromide
Saggio
97%
Punto di fusione
159-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H72N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(3,4)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-34H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
VIXPKJNAOIWFMW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?