Documenti fondamentali
412945
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +12°, c = 2 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
55 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
NC[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
YNOGYQAEJGADFJ-YFKPBYRVSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)