Key Documents
409502
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate, 97%
Sinonimo/i:
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-xylylene diisocyanate
About This Item
Formula condensata:
C6H4[C(CH3)2NCO]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impurezze
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. eboll.
106 °C/0.9 mmHg (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)