341762
1,12-Diisocyanatododecane
97%
Sinonimo/i:
1,12-Diisocyanatododecane, 1,12-Dodecandiisocyanate, Dodecamethylene diisocyanate
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
168-169 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C=NCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C14H24N2O2/c17-13-15-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-16-14-18/h1-12H2
GFNDFCFPJQPVQL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?