407364
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
(2-Hydroxy-3-phenoxypropyl) prop-2-enoate, 3-Phenoxy-2-hydroxypropyl acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
contiene
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(COC(=O)C=C)COc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-12(14)16-9-10(13)8-15-11-6-4-3-5-7-11/h2-7,10,13H,1,8-9H2
HHQAGBQXOWLTLL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
345.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
174 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?