275573
4-Hydroxybutyl acrylate
90%, contains 50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 300 ppm hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
1,4-Butanediol acrylate, Tetramethylene glycol monoacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
contiene
300 ppm hydroquinone as inhibitor
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-7(9)10-6-4-3-5-8/h2,8H,1,3-6H2
NDWUBGAGUCISDV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)