290815
2-Ethylhexyl acrylate
98%, contains ≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
(±)-Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
496 °F
contiene
≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Limite di esplosione
6.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
215-219 °C (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Formulation optimization and stability study of transdermal therapeutic system of nicorandil.: This research explores the formulation and stability of a transdermal therapeutic system using 2-ethylhexyl acrylate (2-EHA) as a key component, highlighting its potential in delivering drugs through the skin effectively (Tipre DN et al., 2002).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?