Documenti fondamentali
8.00181
Sigma-Aldrich
Acrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-177-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
3.8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
390 °C (DIN 51794)
Potenza
>192 mg/kg LD50, oral (Rat)
>290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.9-19.8 % (v/v)
pH
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
P. ebollizione
141 °C/1013 hPa
Punto di fusione
13 °C
Temp. transizione
flash point 46 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)C=C.[H+]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
119.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.5 °C - closed cup