Documenti fondamentali
262242
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene diisocyanate
Sinonimo/i:
1,4-Diisocyanatobenzene, p-Phenylene diisocyanate
About This Item
Formula condensata:
C6H4(NCO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Stato
solid
P. ebollizione
260 °C (lit.)
Punto di fusione
96-99 °C (lit.)
Solubilità
THF: soluble
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
toluene: soluble
Gruppo funzionale
isocyanate
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4N2O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
ALQLPWJFHRMHIU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Phenylene diisocyanate (PPDI) can be used as:
  • A reactant to synthesize high yield polymers via criss-cross addition polymerization reaction with alkyl aldazines in pyridine.
  • An organic building block to prepare adamantyl-containing diurea and thiourea derivatives applicable as potent mammalian and human soluble epoxide hydrolase inhibitors.
  • A coupling agent to synthesize polyethylene glycol (PEG)/silica composite material using dibutyltin dilaurate (DBTDL) as a catalyst.
It can also be used:
  • As a cross-linking reagent to investigate the mechanism of enzyme immobilization on silanized surfaces.
  • In the synthesis of the dipodal bis-urea receptor, a selective receptor for hydrogen sulfate.
  • In the deposition of polyurea resists films via molecular layer deposition.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Han Zhou et al.
ACS applied materials & interfaces, 3(2), 505-511 (2011-02-10)
Photoresist materials comprise one of the main challenges faced by lithography to meet the requirements of electronic device size scaling. Here we report for the first time the use of molecular layer deposition (MLD) to produce photoresist materials with controllable
Synthesis of adamantyl-containing 1, 3-disubstituted diureas and thioureas, efficient targeted inhibitors of human soluble epoxide hydrolase
Butov GM, et al.
Russian Chemical Bulletin, 64(7), 1569-1575 (2015)
S K Dogan et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 71, 349-361 (2017-04-14)
Poly(lactic acid) (PLA)/thermoplastic polyurethane (TPU) blends were melt-mixed and compatibilized to investigate their biocompatibility, biodegradability and thermally induced shape memory properties. The blend compositions were PLA/TPU: 80/20 (20TPU) and PLA/TPU: 50/50 (50TPU). 1,4-phenylene diisocyanate (PDI) was used in order to
Yipeng Sun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(4), e1806541-e1806541 (2018-12-06)
Metallic Li is considered as one of the most promising anode materials for next-generation batteries due to its high theoretical capacity and low electrochemical potential. However, its commercialization has been impeded by the severe safety issues associated with Li-dendrite growth.
Mahbobeh Ghazagh Miri et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 205, 200-206 (2018-07-18)
A 3D urea-based porous organic polymer (Urea-POP) was prepared via the reaction of tetrakis(4-aminophenyl)methane and 1,4-Phenylene diisocyanate. The polymer was subsequently reacted with 2D layered nanosheets of graphene oxide (GO) to prepare Urea-POP/GO as a novel and highly efficient sorbent