Documenti fondamentali
393614
Sigma-Aldrich
m-Tolylboronic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, 3-Tolylboronic acid, m-Boronotoluene, m-Methylbenzeneboronic acid, m-Methylphenylboronic acid, m-Tolueneboronic acid, m-Tolyldihydroxyborane
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)