130737
3-Iodotoluene
99%
Sinonimo/i:
1-Iodo-3-methylbenzene
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.604 (lit.)
P. eboll.
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.698 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7I/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?