441686
3-Methoxyphenylboronic acid
Sinonimo/i:
(m-Methoxyphenyl)boronic acid, 3-Methoxybenzeneboronic acid, m-Anisylboronic acid, m-Methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
NLLGFYPSWCMUIV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?