392081
Tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphine
Sinonimo/i:
TTMPP
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
155-160 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(P(c2c(OC)cc(OC)cc2OC)c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c(OC)c1
InChI
1S/C27H33O9P/c1-28-16-10-19(31-4)25(20(11-16)32-5)37(26-21(33-6)12-17(29-2)13-22(26)34-7)27-23(35-8)14-18(30-3)15-24(27)36-9/h10-15H,1-9H3
JQKHNBQZGUKYPX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?