395099
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
98%
Sinonimo/i:
Tri-(p-fluorophenyl)phosphine
About This Item
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)P(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H12F3P/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3