290572
Tris(pentafluorophenyl)phosphine
97%
Sinonimo/i:
Tris(perfluorophenyl)phosphine
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(P(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18F15P/c19-1-4(22)10(28)16(11(29)5(1)23)34(17-12(30)6(24)2(20)7(25)13(17)31)18-14(32)8(26)3(21)9(27)15(18)33
FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
290572-1G | 4061826303498 |
290572-5G |