390755
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
97%
Sinonimo/i:
Difluoro(fluorosulfonyl)acetic acid methyl ester
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.351 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Densità
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
COC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C3H3F3O4S/c1-10-2(7)3(4,5)11(6,8)9/h1H3
GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides.
- Broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?