381438
Benzaldehyde dimethyl acetal
95%
Sinonimo/i:
α,α-Dimethoxytoluene
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
ether
phenyl
Stringa SMILE
COC(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?