Documenti fondamentali
381241
Sigma-Aldrich
Diethylphenylphosphine
96%
Sinonimo/i:
NSC 158475
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2PC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.20
Beilstein:
742484
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
120-121 °C/29 mmHg (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCP(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15P/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst for:
  • Selective cross-dimerization
  • Diastereoselective condensations
  • Carboxyl migration reactions
  • Selective hydrogenation
  • Asymmetric induction by chiral diphosphines in ring contraction
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
B P Smyser et al.
Biochemical pharmacology, 35(10), 1719-1723 (1986-05-15)
Purified mouse liver cytochrome P-450 reconstituted with purified NADPH-cytochrome P-450 reductase and phosphatidylcholine metabolized diethylphenylphosphine to diethylphenylphosphine oxide. NADPH was required for the reaction and the amount of oxide formed was time and cytochrome P-450 dependent. Purified phenobarbital-induced cytochrome P-450