Key Documents
336874
Sigma-Aldrich
Allyldiphenylphosphine
95%
Sinonimo/i:
Diphenyl-2-propenylphosphine, NSC 180819, NSC 616248
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2PCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.619 (lit.)
P. eboll.
194-200 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C=CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15P/c1-2-13-16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h2-12H,1,13H2
PDDYFPPQDKRJTK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Cocatalyst in palladium catalyzed hydrocarboxylation reactions
  • Cocatalyst in Palladium catalyzed cross-coupling reactions
  • Ligand for hydroformylation catalysts
  • Ligand for the rhenium phosphinoborane pendant Lewis acid-assisted reductive coupling reactions
  • Catalyst precursor for alkene hydroboration
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter