Documenti fondamentali
332259
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-β-methylcinnamate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
142-144 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
[H]\C(C(=O)OCC)=C(\C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3/b10-9+
BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ethyl trans-β-methylcinnamate was used in diastereoselective synthesis of ethyl (E)-3-methyl-3-phenylglycidate (strawberry flavoring agent).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Diastereoselective Synthesis of a Strawberry Flavoring Agent by Epoxidation of Ethyl trand-beta-Methylcinnamate.
Gayle JP, et al.
Journal of Chemical Education, 79(1), 96-96 (2002)