372374
Mesitylene-d12
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,3,5-Trimethylbenzene-d12
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]c1c(c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D
AUHZEENZYGFFBQ-ZPMNDIOMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?