151963
Nitromethane-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Trideuteronitromethane
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
7.1-63 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.1000% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3795 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
-29 °C (lit.)
Densità
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Asymmetric transformation of a double-stranded, dicopper(I) helicate containing achiral bis(bidentate) Schiff bases.: This study used Nitromethane-d₃ to investigate the asymmetric transformation in dicopper(I) helicates, providing insights into chiral synthesis and coordination chemistry applications (Habermehl et al., 2006).
- Reversing a rotaxane recognition motif: threading oligoethylene glycol derivatives through a dicationic cyclophane.: The research employed Nitromethane-d₃ in the synthesis and study of rotaxanes, focusing on molecular recognition and self-assembly processes important for developing advanced materials and nanotechnology (Chiu and Stoddart, 2002).
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?