Key Documents
344389
Sigma-Aldrich
Pyrrole-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.5072 (lit.)
P. eboll.
131 °C
Punto di fusione
-23 °C
Densità
1.115 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)