372358
Triacetoxy(methyl)silane
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Methyltriacetoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
solid
P. eboll.
94-95 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-45 °C (lit.)
Densità
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O6Si/c1-5(8)11-14(4,12-6(2)9)13-7(3)10/h1-4H3
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup