483133
Triacetoxy(vinyl)silane
technical grade
Sinonimo/i:
(Triacetoxysilyl)ethylene, Vinyltriacetoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
175 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[Si](OC(C)=O)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O6Si/c1-5-15(12-6(2)9,13-7(3)10)14-8(4)11/h5H,1H2,2-4H3
NOZAQBYNLKNDRT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?