175609
Triethoxyphenylsilane
98%
Sinonimo/i:
Phenyltriethoxysilane
About This Item
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Urinary bladder
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
A viable alternative to the popular Stille and Suzuki coupling reactions mainly due to the formation of nontoxic byproducts and stability to many reaction conditions.