Key Documents
175587
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane
98%
Sinonimo/i:
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
About This Item
Formula condensata:
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.39
Beilstein:
1795316
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. eboll.
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)