Documenti fondamentali
482048
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-diphenylsiloxane), divinyl terminated
average Mn ~9,300
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn ~9,300
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.465
Viscosità
~500 cSt(lit.)
P. ebollizione
>400 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)C=C.O=[Si](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
NXTBQQSLKSMQNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
84:16 mole ratio of dimethylsiloxane:diphenylsiloxane
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)