440108
Trichloro(phenyl)silane
≥97.0%
Sinonimo/i:
Phenyltrichlorosilane
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. eboll.
201 °C (lit.)
Densità
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?