366005
5-Hydroxy-2-nitrobenzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
(5-Hydroxy-2-nitrophenyl)methanol, 1-Nitro-2-hydroxymethyl-4-hydroxybenzene, 3-Hydroxymethyl-4-nitrophenol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzenemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
111-115 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
OCc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,9-10H,4H2
ODWVFIWBWJXDMT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?