Key Documents
H48107
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(NO2)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Beilstein:
1910196
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)