Key Documents
714402
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
190-195 °C
Stringa SMILE
Oc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
ZVLLYIMPDTXFNC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3