247871
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
5-Nitrosalicylic acid, Anilotic acid
Saggio
99%
Punto di fusione
228-230 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1g in 1475ml(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
hot water: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?