Documenti fondamentali
527424
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
3-Nitrosalicylaldehyde
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(NO2)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
105-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
Oc1c(C=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-2-1-3-6(7(5)10)8(11)12/h1-4,10H
NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde can be extracted from the leaves of Actephila merrilliana. Its molecule is planar. On reaction with dapsone, it affords a colorless solution.
Applicazioni
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde may be used in the synthesis of 5-acetyl-4-aryl-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro pyrimidine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde.
Tang B, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(8), o1912-o1912 (2010)
Synthesis of new 4-aryl-isoxazolo [5, 4-d] pyrimidin-6-one (thione) and 4-aryl-pyrazolo [3, 4-d]-pyrimidin-6-one derivatives of potential antihypertensive activity.
El-Hamouly WS, et al.
Indian J. Chem. B, 45(9), 2091-2091 (2006)
Dapsone assay based on Schiff base formation.
Levy L and Higgins LJ.
Blood, 4(2) (1966)