365483
(Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
97%
Sinonimo/i:
Burgess reagent, Methyl N-(triethylammoniosulfonyl)carbamate
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
InChI
1S/C8H18N2O4S/c1-5-10(6-2,7-3)15(12,13)9-8(11)14-4/h5-7H2,1-4H3
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?