160210
4-Nitrophenyl chloroformate
96%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl chloroformate, 96%
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
P. ebollizione
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A coupling agent to link the drug molecule with the polyrotaxane carrier molecule
- As an activated ester reagent that enables the covalent coupling of a peptide onto a macromer, such as oligo(poly(ethylene glycol) fumarate) (OPF)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S447145-1EA | |
160210-100G | 4061833554371 |
160210-25G | 4061838745330 |
160210-5G | 4061838745347 |