21861
1,1′-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
technical, ≥90% (T)
Sinonimo/i:
CDT
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (T)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
Punto di fusione
138-152 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(n1cncn1)n2cncn2
InChI
1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
YHNUDLCUIKMNSN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?