Documenti fondamentali
364428
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Citronellic acid
98%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]25/D −8°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. ebollizione
115-120 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
C[C@@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
GJWSUKYXUMVMGX-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
(S)-(-)-Citronellic acid may be used in the synthesis of trisubstituted piperidine substructures of the veratramine and jervine type, that can be building blocks for developing cyclopamine analogs.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Philipp Heretsch et al.
Organic letters, 11(23), 5410-5412 (2009-11-04)
All four diastereomers of the trisubstituted piperidine-alkaloids of the veratramine and jervine type were synthesized with complete stereocontrol starting from enantiopure citronellic acids. The flexible, high-yielding, and scalable route described here will facilitate convergent syntheses and give access to analogues