Documenti fondamentali
8.18378
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-ß-Citronellol
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
231-415-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
2650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
109-111 °C/13 hPa
Temp. transizione
flash point 101 °C (DIN 51758)
Densità
0.855 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC[C@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Applicazioni
  • Influence of foliar fertilizers application on the volatile composition of red wines: This research discusses how foliar fertilization impacts the levels of ß-citronellol in red wines, noting that enhanced foliar nutrition can lead to increased concentrations of this compound. The study also examines the role of yeast metabolism in alcoholic fermentation, providing insights beneficial to both academia and industry focused on agricultural practices and fermentation science (D Dimitrov et al., 2023).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -5.5 - -3.5 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758