303488
(S)-(−)-β-Citronellol
≥97%
Sinonimo/i:
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −4.5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
225-226 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?