Documenti fondamentali
359181
Sigma-Aldrich
Tetraethyl methylenediphosphonate
97%
Sinonimo/i:
Bis(diethoxyphosphinyl)methane, Methylenediphosphonic acid tetraethylester, NSC 133889
About This Item
Formula condensata:
CH2[P(O)(OCH2CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.21
Beilstein:
1813241
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
171-174 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Dual substrate-site inhibitors of 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthase
  • Unnatural alpha-amino acid derivatives containing gem-biphosphonates
  • Biphenyl sulfonylamino Me bisphosphonic acids as inhibitors of matrix metalloproteinases and bone resorption
  • Lycopene via Wittig-Horner reaction
  • Alkylaminoethylbisphosphinic acids to target farnesyl diphosphate synthase
  • Aromatic bisphosphonates for use as inhibitors of geranylgeranyl diphosphate synthase
Precursor for synthesis of dendritic polyglycerol anions used toward L-selectin inhibition
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
359181-1ML
359181-5ML4061831813128
359181-25ML4061837887161