341568
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Sinonimo/i:
(Benzene)dichlororuthenium dimer, Benzeneruthenium dichloride dimer, Bis(benzene)tetrachlorodiruthenium, Bis[(benzene)dichlororuthenium], Dibenzenetetrachlorodiruthenium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
- Catalyst for SNAr reactions of fluoroarenes and cyclic amines (eq. 1)
- Precatalyst for the hydrogenation of β-keto esters (eq. 2)
- Precursor for the preparation of other ruthenium catalysts (eq. 3)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.