324868
Potassium trimethylsilanolate
90%, technical grade
Sinonimo/i:
Trimethylsilanol potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
powder
Concentrazione
≤100%
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
135-138 °C
Stringa SMILE
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Hydrolysis of nitriles to primary amides.
- Conversion of esters to carboxylic acids, and dialkyl phosphonates to their monoalkyl phosphonates.
- Synthesis of E-alkenes, and nitrocefin.
It can also be used as a coupling promoter in cross-coupling reaction of aliphatic alkynylsilanols with aryl iodides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?