290866
Ethyl valerate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl pentanoate
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
144-145 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)