307289
2-Butoxyethyl acetate
99%
Sinonimo/i:
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
644 °F
Limite di esplosione
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
192 °C (lit.)
Densità
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Three-Dimensional Printing of Scaffolds: 2-Butoxyethyl acetate was utilized in the synthesis of poly(glycerol sebacate) acrylate for 3D printing applications, highlighting its role as a solvent in developing biocompatible materials for medical implants and tissue engineering (Wu et al., 2020).
- Migration Analysis in Food Contact Materials: Demonstrates the application of 2-Butoxyethyl acetate in the extraction and analysis of migrating compounds from plastic baby bottles, using GC-MS to ensure consumer safety and compliance with food safety regulations (Onghena et al., 2014).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?