Documenti fondamentali
284467
Sigma-Aldrich
2-metossietanolo
anhydrous, 99.8%
Sinonimo/i:
Etere monometilico di etilenglicole, Glicole metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1731074
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
6.17 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
548 °F
Limite di esplosione
24.5 %
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
P. ebollizione
124-125 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methoxyethanol may be used as a solvent to synthesize:
  • [(dF(CF3)ppy)2-Ir-μ-Cl]2 complex, a precursor for synthesizing iridium based photoredox catalysts for use in cross-coupling reactions [dF(CF3)ppy=2-(2,4-difluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine].
  • 3-(2-methoxyethoxy)propene, an intermediate to prepare a water-soluble, non-volatile and odorless tin hydride reagent.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system, thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ethanolamine purified by redistillation, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
411000
Ethanolamine
2-Ethoxyethanol analytical standard
Supelco
79109
2-Ethoxyethanol
Shauna Robbennolt et al.
Scientific reports, 9(1), 10804-10804 (2019-07-28)
The magnetic properties of mesoporous cobalt ferrite films can be largely tuned by the application of an electric field using a liquid dielectric electrolyte. By applying a negative voltage, the cobalt ferrite becomes reduced, leading to an increase in saturation
Water-Soluble Tin Hydride: Tris [3-(2-Methoxyethoxy) Propyl] Stannane
Light J &amp; Breslow RA
Organic Syntheses, 72, 199-199 (1995)
Practical Syntheses of [2,2'-bipyridine]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III)hexafluorophosphate, [Ir{dF(CF3)ppy}2(bpy)]PF6 and [4,4'-bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III)hexafluorophosphate...
Oderinde MS and Johannes JW
Organic Syntheses, 94, 77-77 (2017)
Xinjian Shi et al.
Nature communications, 8(1), 701-701 (2017-09-28)
Electrochemical production of hydrogen peroxide (H
Longlong Wang et al.
Nature communications, 11(1), 5889-5889 (2020-11-20)
The space charge layer (SCL) is generally considered one of the origins of the sluggish interfacial lithium-ion transport in all-solid-state lithium-ion batteries (ASSLIBs). However, in-situ visualization of the SCL effect on the interfacial lithium-ion transport in sulfide-based ASSLIBs is still