185469
2-metossietanolo
ReagentPlus®, ≥99.0%, contains 50 ppm BHT as stabilizer
Sinonimo/i:
Etere monometilico di etilenglicole, Glicole metilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
6.17 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
548 °F
contiene
50 ppm BHT as stabilizer
Limite di esplosione
24.5 %
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
P. ebollizione
124-125 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Enzymatic synthesis of a skin active ingredient - glochiDoneby 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: This study showcases the utility of 2-Methoxyethanol in enzymatic processes critical for the development of dermatological agents, providing a bridge between organic chemistry and bioapplications in material science (Wojtkiewicz et al., 2024).
- Toxicity of organic solvents and surfactants to the sea urchin embryos: Demonstrates the environmental impact assessments of 2-Methoxyethanol, aligning with environmental safety protocols critical for lab technicians and researchers in eco-toxicology (Semenova et al., 2024).
- Room-Temperature Processed Annealing-Free Printable Carbon-Based Mesoscopic Perovskite Solar Cells with 17.34% Efficiency: Highlights the use of 2-Methoxyethanol in the production of high-efficiency solar cells, relevant for material scientists and researchers in energy-related applications (Zhu et al., 2024).
- Ce-doped MgO films on AZ31 alloy substrate for biomedical applications: Explores the preparation and characterization of materials using 2-Methoxyethanol, essential for researchers focusing on advanced biomedical applications and material science (Hattab et al., 2024).
- Solution-Processed Sb(2)S(3)-Based Heterojunction for Self-Powered Broad Band Weak Light Detection: Discusses the role of 2-Methoxyethanol in developing photodetectors, important for researchers in photonic and semiconductor research sectors (Vishwanathan Vidyanagar et al., 2024).
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Immune system, thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?