8.41799
Calcium hypochlorite
for synthesis
Sinonimo/i:
Calcium hypochlorite
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
tablet
Potenza
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
100 °C
Densità
2.35 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the epoxidation of various alkene derivatives.
- To synthesize α-arylamino-α′-chloropropan-2-ones from various trifluoroacetyl-protected N-(2-chloroallyl)anilines via oxidative hydrolysis.
- To convert 1o & 2o alcohols, α-hydroxyamides, and α-hydroxyesters to their corresponding aldehydes, ketones, α-ketoamides, and α-ketoesters in the presence of 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO) as a catalyst.
- To prepare dihydrotriazolediones and bis-dihydrotriazolediones by oxidation of urazoles and bis-urazoles.
Risultati analitici
Identity: passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2