211389
Calcium hypochlorite
technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
powder or granules
solid
Composizione
available chlorine, 65%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
≥65% (chlorine titration by Na2S2O3)
Punto di fusione
100 °C (lit.)
Densità
2.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClO[Ca]OCl
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- aldehydes to the corresponding acids
- primary aliphatic alcohols to methyl esters
- aliphatic primary alcohols to the corresponding carboxylic acids
- aldehydes to the corresponding acids
- primary aliphatic alcohols to methyl esters
- primary benzyl alcohols to methyl benzoates
- propargylic alcohols to the corresponding aldehydes and ketones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2